Documentos Principais
712507
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-Tritylthiopropionylamino)ethyl]polyethylene glycol
Mp 3,000
Sinônimo(s):
HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt 3000
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
peso molecular
Mp 3,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
Ω-final
hydroxyl
α-final
trityl
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.