Documentos Principais
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
Sinônimo(s):
(−)-Cispentacin hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.63
Beilstein:
7627237
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
forma
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
Impurezas
4.0-6.0% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
chave InChI
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)