Documentos
712051
Sigma-Aldrich
L-α-Cyclopropylglycine
95%
Sinônimo(s):
(S)-Amino-cyclopropylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
5728866
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
94.0-106.0% (NT)
95%
forma
lumps
atividade óptica
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
Impurezas
≤5.0% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3