Key Documents
711411
Sigma-Aldrich
6-Chloroquinoxaline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5N2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
61-65 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
chave InChI
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)