Documentos Principais
710954
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Br(13CH2)4Br
Número CAS:
Peso molecular:
219.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.841 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)