Documentos Principais
710881
Sigma-Aldrich
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
contains 20% KBr, 97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 840,00
R$ 840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 840,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BF3KO
Número CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
contém
20% KBr
pf
>300 °C
grupo funcional
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)COc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
chave InChI
OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate is a stable boronic acid surrogate useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and other C-C bond forming reactions.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aryloxymethyltrifluoroborates for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate Arylation. o-methoxyarylation through 1, 4-rhodium shift
Ming J and Hayashi T
Organic Letters, 18(24), 6452-6455 (2016)
Preparation of potassium alkoxymethyltrifluoroborates and their cross-coupling with aryl chlorides
Molander GA and Canturk B
Organic Letters, 10(11), 2135-2138 (2008)
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.