Documentos Principais
710024
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
259.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
186-190 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(=C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)14-18-12(16)8-15(2)9-13(17)19-14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
chave InChI
LDAWJVVAQPYNSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide