Documentos Principais
709913
Sigma-Aldrich
Biphenyl-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9ClO
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
1.213 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
chave InChI
FJAFGSULCGOKPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)