Documentos Principais
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
Sinônimo(s):
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
0.934 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
chave InChI
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)