Documentos Principais
709344
Sigma-Aldrich
5-(5-Methylthiophen-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8OS2
Número CAS:
Peso molecular:
208.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
96-100 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(s1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C10H8OS2/c1-7-2-4-9(12-7)10-5-3-8(6-11)13-10/h2-6H,1H3
chave InChI
HLFSBWRCOPCECM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)