Documentos
709239
Sigma-Aldrich
Bismuth tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Bi2(WO4)3
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
reagent type: catalyst
core: tungsten
tamanho de partícula
−200 mesh
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
chave InChI
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3