Documentos Principais
708747
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CD3SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
118.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
peso molecular
118.49 by atom % calculation
p.e.
60 °C/21 mmHg
densidade
1.531 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1D3
chave InChI
QARBMVPHQWIHKH-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)