Documentos Principais
708569
Sigma-Aldrich
(S)-5-Benzyl-2-mesityl-6,6-dimethyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28BF4N3O
Número CAS:
Peso molecular:
449.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
200-206 °C
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC1=C(C(C)=CC(C)=C1)[N+]2=CN3C(COC(C)(C)[C@@H]3CC4=CC=CC=C4)=N2
InChI
1S/C23H28N3O.BF4/c1-16-11-17(2)22(18(3)12-16)26-15-25-20(13-19-9-7-6-8-10-19)23(4,5)27-14-21(25)24-26;2-1(3,4)5/h6-12,15,20H,13-14H2,1-5H3;/q+1;-1/t20-;/m0./s1
chave InChI
PVYSZYZMWZCJCT-BDQAORGHSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
708542674788294640
functional group
ether, phenyl
functional group
-
functional group
ether, fluoro
functional group
phenyl
mp
200-206 °C
mp
187-193 °C
mp
233-237 °C
mp
86-88 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Aplicação
Catalyst for:
  • Intermolecular conjugate addition of alcohols to unsaturated ketones and esters
  • Preparation of β-amino carbonyl compounds by N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective Mannich reactions of a-aryloxyacetaldehydes with imines
  • Asymmetric synthesis of cyclopentenes from allyl diketones by carbene-catalyzed intramolecular aldol reaction, lactonization, and carbon dioxide expulsion
  • Preparation of esters via tandem oxidation of allylic/benzylic/propargyl alcohols or aldehyde
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)