Documentos Principais
708283
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2,3-thiophenedicarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Fluoro-thiophene-2,3-dicarbaldehyde
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.622,00
R$ 1.622,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.622,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3FO2S
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.622,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
crystals (fibrous)
pf
41-44 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C=O)c(C=O)s1
InChI
1S/C6H3FO2S/c7-6-1-4(2-8)5(3-9)10-6/h1-3H
chave InChI
UHZWVDHHMHBMDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)