Documentos
708224
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
142.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
48-53 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
chave InChI
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3