Documentos Principais
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
451.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
chave InChI
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)