Documentos
707759
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
CTP-15N3 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1415N3Na2O14P3
Peso molecular:
530.10
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥95% (CP)
forma
liquid
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3