Documentos Principais
707716
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C513CH10D3NO
Número CAS:
Peso molecular:
119.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
76-78 °C/11 mmHg
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
chave InChI
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)