Documentos Principais
707600
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoyl chloride
94%
Sinônimo(s):
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
94%
Formulário
solid
pf
40-43 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
chave InChI
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)