Documentos Principais
706868
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29ClN2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
403.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.522
densidade
1.222 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h2-3H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
JEHJKYNDOIGAEA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)