Documentos
706817
Sigma-Aldrich
3-Amino-2,5-dichloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
124-129 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)cnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-1-4(8)5(7)9-2-3/h1-2H,8H2
chave InChI
OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves