Documentos Principais
706744
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-methylbenzene
97%
Sinônimo(s):
2-Allyltoluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.517
densidade
0.895 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
chave InChI
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
54.4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)