Documentos Principais
706698
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Propen-13C3-1-ylamine-15N, 3-Amino-15N-1-propene-13C3
About This Item
Fórmula linear:
H213C=13CH13CH215NH2
Número CAS:
Peso molecular:
61.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
53 °C
densidade
0.813 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
VVJKKWFAADXIJK-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)