Documentos Principais
706523
Sigma-Aldrich
Chlorotris(trimethylsilyl)silane solution
50 wt. % in toluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H27ClSi4
Número CAS:
Peso molecular:
283.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
forma
liquid
concentração
50 wt. % in toluene
densidade
0.877 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)