Documentos Principais
706272
Sigma-Aldrich
Indium(III) tris(trifluoromethanesulfonimide)
Sinônimo(s):
In(NTf2)3, Indium(III) triflamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6F18InN3O12S6
Número CAS:
Peso molecular:
955.26
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: indium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
chave InChI
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)