705268
Biotin-(ring-6,6-d2)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
D-Biotin-d2-(ring-6,6-d2), Bios II-(ring-6,6-d2), Coenzyme R-(ring-6,6-d2), Vitamin B7-(ring-6,6-d2), Vitamin B8-(ring-6,6-d2), Vitamin H-(ring-6,6-d2)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
231-233 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])S[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i5D2
chave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-OXQHWPBHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1