Documentos Principais
704555
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl)pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 602,00
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 602,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
124-128 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
chave InChI
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)