Documentos Principais
704520
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14BCl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
273.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
102-107 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
chave InChI
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)