Documentos Principais
704350
Sigma-Aldrich
Strontium iodide hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
SrI2 · 6H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: strontium
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
90 °C (decomposition)
densidade
2.672 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.I[Sr]I
InChI
1S/2HI.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
PHKVCUKHWRPWMA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Melting point decompostition may be due to loss of water molecules
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)