Documentos Principais
704016
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3FN2
Número CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
29-34 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
chave InChI
DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)