Documentos Principais
924245
Sigma-Aldrich
Deoxazole
≥95%
Sinônimo(s):
5,7-Di-tert-butyl-3-phenylbenzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.687,00
5 G
R$ 5.261,00
R$ 1.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.687,00
5 G
R$ 5.261,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26BF4NO
Número CAS:
Peso molecular:
395.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 1.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
215-219 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
Deoxazole is an N-heterocyclic carbene salt which activates free alcohols for a C-C cross coupling reaction with aryl halides. The MacMillan group developed a mild, robust, and selective metallaphotoredox-based cross-coupling platform for the deoxygenative coupling for free alcohols using Deoxazole, a Ni catalyst, and [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhe Dong et al.
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular