Documentos Principais
703923
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F2N
Número CAS:
Peso molecular:
115.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
1.256 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
chave InChI
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)