Documentos Principais
703311
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
97%
Sinônimo(s):
4-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-6-yl)thiazol-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2S
Número CAS:
Peso molecular:
230.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
105-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
chave InChI
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)