Documentos Principais
702838
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-7-azaindole
97%
Sinônimo(s):
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.007,00
R$ 1.007,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.007,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.007,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
88-89 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)