Documentos
699330
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H615NN
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
pf
105-107 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
chave InChI
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3