Documentos Principais
702811
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
Sinônimo(s):
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In2O3
Peso molecular:
277.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
resistividade da superfície
60-100 Ω/sq
C × L × espessura
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
cadeia de caracteres SMILES
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
chave InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)