Documentos Principais
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
6-(Piperidino)nicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
pf
209-213 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
chave InChI
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)