Documentos Principais
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
323.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
chave InChI
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)