Documentos Principais
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
92-98 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)