Documentos
701947
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(Dimethylamino)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
249.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
107-112 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
chave InChI
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3