Documentos Principais
701777
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinônimo(s):
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula linear:
C15H19Ru · PF6
Número CAS:
Peso molecular:
445.35
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
83-84 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
chave InChI
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)