Documentos Principais
701564
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]dichlororuthenium
95%
Sinônimo(s):
(S)-BINAP dichlororuthenium complex, (S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine]ruthenium complex, [(1S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine-κP]]dichloro-ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H32Cl2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
794.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
>300 °C
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
(R)-BINAP
Sigma-Aldrich
693065
(R)-BINAP