Documentos Principais
701467
Sigma-Aldrich
1-(4-Morpholinyl)-1-propanone
97%
Sinônimo(s):
1-Morpholino-1-propanone, 4-(1-Oxopropyl)morpholine, 4-Propionylmorpholine, N-Propanoylmorpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
p.e.
70-75 °C/0.5 mmHg
densidade
1.068 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
chave InChI
DLEWDCPFCNLJEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet