Documentos Principais
701157
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6INO
Número CAS:
Peso molecular:
259.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
122-124 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)