Documentos Principais
701017
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-(Furan-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Furanboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
222.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-5-8(12)15-10(16-9(13)6-11)7-3-2-4-14-7/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
QNZYBMSGFWTQOS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from