Documentos Principais
700037
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)iodoplatinum(II) dimer dinitrate
96%
Sinônimo(s):
Bis(1,2-ethanediamine-N,N′)di-μ-iododiplatinum(II) dinitrate, Di-μ-iodobis(ethylenediamine)diplatinum(II) dinitrate
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 809,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 809,00
About This Item
Fórmula linear:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
888.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
268 °C
cadeia de caracteres SMILES
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
chave InChI
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and