Documentos Principais
699454
Sigma-Aldrich
5-(Morpholinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
4-[[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thienyl]methyl]-morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24BNO3S
Número CAS:
Peso molecular:
309.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
91-96 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)s2
InChI
1S/C15H24BNO3S/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-6-5-12(21-13)11-17-7-9-18-10-8-17/h5-6H,7-11H2,1-4H3
chave InChI
CNLWVADWZRQAFZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)