Documentos Principais
699276
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
96%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloronicotinoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
210.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
24-30 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
chave InChI
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)