Documentos Principais
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
Sinônimo(s):
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)