Documentos Principais
699063
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.554
p.e.
195-197 °C/760 mmHg
densidade
1.046 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)